Key Documents
362174
Sigma-Aldrich
(Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene)dichloropalladium(II)
98%
Synonyme(s) :
Dichloro (norbornadiene)palladium(II), NSC 176915, PdCl2(nbd)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H8Cl2Pd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.46
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
260 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Pd]Cl.[CH]1[CH]C2[CH][CH]C1C2
InChI
1S/C7H8.2ClH.Pd/c1-2-7-4-3-6(1)5-7;;;/h1-4,6-7H,5H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
Clé InChI
BNCRZJHZZCMDNP-UHFFFAOYSA-L
Application
Catalyst for:
  • Aerobic kinetic resolution of secondary alcohols
  • Kinetic oxidative resolution of 1-phenyl ethanol
  • Oxidative kinetic resolution-Claisen rearrangement sequence
  • Aerobic oxidation of secondary alcohols
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable