347329
Ethyl (R)-(−)-3-hydroxybutyrate
98%
26,10 €
About This Item
26,10 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D −46°, c = 1 in chloroform
Pureté optique
ee: 99% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.42 (lit.)
pb
75-76 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
hydroxyl
Chaîne SMILES
CCOC(=O)C[C@@H](C)O
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h5,7H,3-4H2,1-2H3/t5-/m1/s1
Clé InChI
OMSUIQOIVADKIM-RXMQYKEDSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup