359084
Sodium hydrogencitrate sesquihydrate
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
Citric acid disodium salt, Citric acid disodium salt sesquihydrate, Di-Sodium hydrogen citrate sesquihydrate, Disodium hydrogen citrate sesquihydrate, Sodium citrate dibasic sesquihydrate
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
149 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)C(O)(CC([O-])=O)CC([O-])=O.OC(=O)C(O)(CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/2C6H8O7.4Na.3H2O/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;;3*1H2/q;;4*+1;;;/p-4
Clé InChI
HGPVLOQNBSHYEI-UHFFFAOYSA-J
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable