Principaux documents
1.12264
Sigma-Aldrich
di-Sodium hydrogen citrate 1,5-hydrate
99+
Synonyme(s) :
di-Sodium hydrogen citrate 1,5-hydrate
500 G
81,40 €
81,40 €
Date d'expédition estimée le07 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
81,40 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6Na2O7 · 1.5H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
205-623-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
81,40 €
Date d'expédition estimée le07 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
<1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
solid
Densité
1.8580 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)O.O
InChI
1S/C6H8O7.2Na.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clé InChI
XNZQCYSOYHAYII-UHFFFAOYSA-L
Description générale
99+
Application
  • Development of a Multi-residue Method for the Determination of Pesticides in Foodstuffs: This paper details the development of a method for pesticide residue analysis, where di-Sodium hydrogen citrate 1,5-hydrate could be used in sample preparation (H KÁ, ME Solymosné, Analyst).
  • Facile and Cost-effective Non-HPLC Purification of Gallium-68 Labeled Peptides: This study mentions the preparation of Sodium Citrate solutions incorporating di-Sodium hydrogen citrate 1,5-hydrate for radiopharmaceutical applications (G Kaur, S Pandey, R Vatsa, BR Mittal, J Shukla, 2023).
  • Occurrence and Fate of Agriculturally Derived Natural Estrogens in the Environment: This thesis includes a discussion on the environmental fate of natural estrogens, where di-Sodium hydrogen citrate 1,5-hydrate is used in the analytical processes (D Rechsteiner, 2020).
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance)99.0 - 104.0 %Identity (IR)passes testColor (visual)white to almost whiteAppearance of substance (visual)crystalline powderAppearance of solution (100 g/l, water)clear and colorlessWater (K. F.)10.0 - 14.0 %
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable