Documents
359017
Sigma-Aldrich
cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol dihydrate
98%
Synonyme(s) :
cis,cis-1,3,5-Trihydroxycyclohexane, cis-Phloroglucitol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12O3 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.19
Numéro Beilstein :
2203732
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
108-111 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.O.O[C@H]1C[C@@H](O)C[C@@H](O)C1
InChI
1S/C6H12O3.2H2O/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4;;/h4-9H,1-3H2;2*1H2/t4-,5+,6-;;
Clé InChI
MAPLMYMZLRIJSP-XHTDGWPASA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable