27980
Crotonaldehyde, mixture of cis and trans
ratio of cis- and trans-isomers (~1:20), ≥99.5% (GC)
Synonyme(s) :
2-Butenal, mixture of cis and trans
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Contient
~0.1% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
~1% H2O as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.437
Point d'ébullition
101-102 °C (lit.)
Densité
0.853 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C\C=C\C=O
InChI
1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h2-4H,1H3/b3-2+
Clé InChI
MLUCVPSAIODCQM-NSCUHMNNSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- In the manufacturing of sorbic acid that are widely employed as food preservatives to avoid the food spoilage by microorganisms.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup