358746
Tetratetracontane
99%
Synonyme(s) :
n-Tetratetracontane
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Pf
85-87 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C44H90/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-44-42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-44H2,1-2H3
Clé InChI
KMXFZRSJMDYPPG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable