Principaux documents
356867
Sigma-Aldrich
Cobalt
foil, thickness 0.1 mm, 99.95% trace metals basis
Synonyme(s) :
Cobalt element, Cobalt-59
2.2 G
289,00 €
8.8 G
840,00 €
289,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2.2 G
289,00 €
8.8 G
840,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Co
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.93
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141710
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
289,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99.95% trace metals basis
Forme
foil
Résistivité
6.24 μΩ-cm, 20°C
Épaisseur
0.1 mm
pb
2900 °C (lit.)
Densité
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Co]
InChI
1S/Co
Clé InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Quantité
2.2 g = 50 × 50 mm; 8.8 g = 100 × 100 mm
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
D W Su et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(5), 3354-3359 (2013-07-19)
Highly ordered mesoporous Co3O4 nanostructures were prepared using SBA-15 silica as hard templates. The mesoporous structures were characterized by X-ray diffraction, high resolution transmission electron microscopy, and N2 adsorption/desorption isotherm analysis. The results demonstrated that the as-prepared mesoporous Co3O4 has
Pushya A Potnis et al.
Cellular immunology, 282(1), 53-65 (2013-05-18)
Metal orthopedic implant debris-induced osteolysis of hip bone is a major problem in patients with prosthetic-hips. Although macrophages are the principal targets for implant-wear debris, the receptor(s) and mechanisms underlying these responses are not fully elucidated. We examined whether the
S Perconti et al.
Journal of biological regulators and homeostatic agents, 27(2), 443-454 (2013-07-09)
Size-dependent characteristics of novel engineered nanomaterials might result in unforeseen biological responses and toxicity. To address this issue, we used cDNA microarray analysis (13443 genes) coupled with bioinformatics and functional gene annotation studies to investigate the transcriptional profiles of Balb/3T3
Heather De Bari et al.
Acta crystallographica. Section F, Structural biology and crystallization communications, 69(Pt 3), 228-236 (2013-03-23)
The X-ray crystal structure of ribosome hibernation promoting factor (HPF) from Vibrio cholerae is presented at 2.0 Å resolution. The crystal was phased by two-wavelength MAD using cocrystallized cobalt. The asymmetric unit contained two molecules of HPF linked by four Co
Jeannette Ø Penny et al.
Acta orthopaedica, 84(2), 130-137 (2013-04-20)
Wear particles from metal-on-metal arthroplasties are under suspicion for adverse effects both locally and systemically, and the DePuy ASR Hip Resurfacing System (RHA) has above-average failure rates. We compared lymphocyte counts in RHA and total hip arthroplasty (THA) and investigated
Articles
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.