Principaux documents
326380
Sigma-Aldrich
Cobalt
foil, thickness 0.1 mm, ≥99.99%
8.8 G
1 870,00 €
1 870,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
8.8 G
1 870,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Co
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.93
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141710
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 870,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99.99%
Forme
foil
Résistivité
6.24 μΩ-cm, 20°C
Épaisseur
0.1 mm
pb
2900 °C (lit.)
Densité
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Co]
InChI
1S/Co
Clé InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
S Perconti et al.
Journal of biological regulators and homeostatic agents, 27(2), 443-454 (2013-07-09)
Size-dependent characteristics of novel engineered nanomaterials might result in unforeseen biological responses and toxicity. To address this issue, we used cDNA microarray analysis (13443 genes) coupled with bioinformatics and functional gene annotation studies to investigate the transcriptional profiles of Balb/3T3
Douglas A Weigent
Cellular immunology, 282(1), 9-16 (2013-05-04)
We report here that culture of lymphoid cells under hypoxic conditions showed an increase in both luciferase expression from a GH-promoter luciferase construct and the levels of lymphocyte GH. The effect was mimicked by treatment of cells with cobalt chloride
Dilemmas about the toxicological consequences of metal-on-metal hip prostheses -- What we do and do not know, and what we should do?
Jeffrey Brent et al.
Clinical toxicology (Philadelphia, Pa.), 51(4), 195-198 (2013-04-06)
Ryota Shizu et al.
Toxicology letters, 219(2), 143-150 (2013-03-27)
Hypoxia inducible factor (HIF) and 5'-AMP-activated protein kinase are often activated under similar physiological conditions. Constitutive androstane receptor (CAR) translocates into the nucleus in accordance with 5'-AMP-activated protein kinase and thus confers transactivation. The aim of the present study was
Carmen Gherasim et al.
The Journal of biological chemistry, 288(19), 13186-13193 (2013-03-30)
The reactivity of the cobalt-carbon bond in cobalamins is the key to their chemical versatility, supporting both methyl transfer and isomerization reactions. During evolution of higher eukaryotes that utilize vitamin B12, the high reactivity of the cofactor coupled with its
Articles
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.