Principaux documents
357553
Sigma-Aldrich
Nickel
foil, thickness 0.5 mm, 99.98% trace metals basis
6.25 CM2
67,30 €
25 CM2
222,00 €
100 CM2
439,00 €
67,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
6.25 CM2
67,30 €
25 CM2
222,00 €
100 CM2
439,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Ni
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.69
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141729
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
67,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99.98% trace metals basis
Forme
foil
Résistivité
6.97 μΩ-cm, 20°C
Épaisseur
0.5 mm
pb
2732 °C (lit.)
Pf
1453 °C (lit.)
Densité
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
[Ni]
InChI
1S/Ni
Clé InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Nickel foil has been used as a substrate for the growth of several nanomaterials. A superhydrophobic surface of nanowire structure was grown on a nickel foil by solution immersion method.[1] Co2O4 nanorods may be grown on nickel foil by hydrothermal reaction.[2] A study reports the growth of carbon nanofibers on nickel, as a catalyst by chemical vapor deposition (CVD).[3] Nickel foils may also act as base for (Pb0.92La0.08)(Zr0.52Ti0.48)O3 (PLZT) films.[4]
Quantité
  • 25×25 mm (approximately 2.8 g)
  • 50×50 mm (approximately 11.2 g)
  • 100×100 mm (approximately 44.8 g)
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 5
1 of 5
Hydrothermal synthesis of Co3O4 nanorods on nickel foil
Dong C, et al.
Materials Letters, 123, 187-190 (2014)
Wettability of carbon nanofiber layers on nickel foils
Pacheco Benito S, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 364(2), 530-538 (2011)
Facile fabrication of superhydrophobic surface with nanowire structures on nickel foil,
Zhang X, et al.
Applied Surface Science, 287, 299-303 (2013)
Effects of barrier layers on the electrical properties of (Pb,La)(Zr,Ti)O3 films on nickel foils
Kim DJ, et al.
Materials Science and Engineering, B, 141(1-2), 87-90 (2007)
Ornella Valenti et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 19(3), 658-674 (2008-07-18)
The prefrontal cortex receives multiple inputs from the hippocampal complex, which are thought to drive memory-guided behavior. Moreover, dysfunctions of both regions have been repeatedly associated with several psychiatric disorders. Therefore, understanding the interconnections and modulatory interactions between these regions
Articles
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.