Principaux documents
349992
Sigma-Aldrich
2-Aminobenzyl cyanide
97%
Synonyme(s) :
2-Aminophenylacetonitrile
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H4CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
69-72 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccccc1CC#N
InChI
1S/C8H8N2/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10/h1-4H,5,10H2
Clé InChI
LMDPYYUISNUGGT-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Aminobenzyl cyanide may be used in the preparation of oxindole.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
The chemistry of oxindole.
W C SUMPTER
Chemical reviews, 37, 443-479 (1945-12-01)