349801
1,3-Dimethyluracil
99%
Synonyme(s) :
1,3-Dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 2,4-Dihydroxy-1,3-dimethylpyrimidine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
powder
Pf
119-122 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN1C=CC(=O)N(C)C1=O
InChI
1S/C6H8N2O2/c1-7-4-3-5(9)8(2)6(7)10/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
JSDBKAHWADVXFU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable