Principaux documents
566969
Sigma-Aldrich
6-Amino-1-methyl-5-nitrosouracil
97%
Synonyme(s) :
6-Amino-1-methyl-5-nitroso-1H-pyrimidine-2,4-dione
25 G
240,00 €
240,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
240,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H6N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
240,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
>300 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
C-nitroso
nitroso
Chaîne SMILES 
CN1C(=O)NC(=O)C(N=O)=C1N
InChI
1S/C5H6N4O3/c1-9-3(6)2(8-12)4(10)7-5(9)11/h6H2,1H3,(H,7,10,11)
Clé InChI
AHOWVSJPUQTRNN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable