229415
Nitrate d'aluminium nonahydrate
99.997% trace metals basis
Synonyme(s) :
Nitrate d'aluminium
71,20 €
About This Item
71,20 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99.997% trace metals basis
Forme
crystals and lumps
Impuretés
≤35.0 ppm Trace Metal Analysis
pb
135 °C (lit.)
Pf
73 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: very soluble(lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Al.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
Clé InChI
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- du LiCoO2 recouvert d'AlF3, un produit utilisé pour préparer une cathode en mélange composite avec du Li[Ni1/3Co1/3Mn1/3]O2 pour les batteries Li-ion.
- de l'alumine dispersée.
- Du gel d'alumine par un procédé sol-gel et de l'alumine gamma pure par hydrolyse.
- du ZnAl2O4 nanocristallin par une méthode hydrothermale.
- des couches d'hydroxyde de magnésium et d'aluminium qui peuvent servir de nanocontenants à inhibiteurs de corrosion pour des revêtements organiques protecteurs.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges