Principaux documents
347779
Sigma-Aldrich
Isoamyltriphenylphosphonium bromide
98%
Synonyme(s) :
(3-Methylbutyl)triphenylphosphonium bromide
25 G
40,20 €
40,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
40,20 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2CH2P(C6H5)3Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
413.33
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
40,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
157-159 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
[Br-].CC(C)CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C23H26P.BrH/c1-20(2)18-19-24(21-12-6-3-7-13-21,22-14-8-4-9-15-22)23-16-10-5-11-17-23;/h3-17,20H,18-19H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
GZLGTVRDLCJQTO-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant for:
  • Preparation of 9,11-secosterol analogs as antitumor agents
  • Synthesis of antiepileptic, ceramide I, and its triacetyl derivatives via olefin cross metathesis
  • Preparation of meso-epoxides via substitution of alkyl bromides with triphenylphosphine followed by Wittig olefination and epoxidation
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable