245054
Methyltriphenylphosphonium iodide
97%
34,70 €
About This Item
34,70 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
183-185 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
[I-].C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18P.HI/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
JNMIXMFEVJHFNY-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
- Triphenylamine-based dyes and polyolefinic aromatic molecules with pyrene for use in dye-sensitized solar cells
- Diastereoisomeric carba analogs of glycal-derived vinyl epoxides for the production of carbasugars
- Alkaloid natural products via organocascade catalysis
- Triplet carbenes via oxidation of allene compounds
- Stilbenes via dehydrohalogenation-Heck olefination and Wittig-Heck reactions
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter