Principaux documents
309567
Sigma-Aldrich
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride
97%
Synonyme(s) :
Triphenyl(methoxymethyl)phosphonium chloride
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)3P(Cl)CH2OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.80
Beilstein:
3599844
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
185-195 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
phosphine
Chaîne SMILES 
[Cl-].COC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H20OP.ClH/c1-21-17-22(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20;/h2-16H,17H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
SJFNDMHZXCUXSA-UHFFFAOYSA-M
Application
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride is a Wittig reagent that reacts with aldehydes and ketones to give substituted alkenes. This Wittig reaction finds application as the key step in the synthesis of:
  • Antimalarial drug, (+)-artemisinin.
  • Substituted quinolines.
  • Akuammiline alkaloid picrinine.
  • 7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine derivatives for signal transducers and activators of transcription 6 (STAT6) inhibitors.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>482.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 250 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Total synthesis of the akuammiline alkaloid picrinine
Smith JM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(12), 4504-4507 (2014)
Stereoselective total synthesis of (+)-artemisinin
Yadav JS, et al.
Tetrahedron Letters, 44(2), 387-389 (2003)
A convenient synthesis of quinolines by reactions of o-isocyano-β-methoxystyrenes with nucleophiles
Kobayashi K, et al.
Tetrahedron, 60(50), 11639-11645 (2004)
Novel 7H-pyrrolo [2, 3-d] pyrimidine derivatives as potent and orally active STAT6 inhibitors
Nagashima S, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17(19), 6926-6936 (2009)