Principaux documents
A36603
Sigma-Aldrich
Allyltriphenylphosphonium bromide
99%
Synonyme(s) :
2-Propenyltriphenylphosphonium bromide, NSC 110609, NSC 59815
100 G
90,50 €
90,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
90,50 €
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHCH2P(C6H5)3Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
90,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
222-225 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Br-].C=CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H20P.BrH/c1-2-18-22(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h2-17H,1,18H2;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
FWYKRJUVEOBFGH-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant for:
  • Preparation of a diol and carbamate chemistry library for common functional groups
  • Regioselective synthesis of alkenes via semihydrogenation and semihydrogenation-oxidation of dienes
  • Alkene addition of frustrated Lewis pairs
  • Olefination of N-sulfonyl imines for stereoselective synthesis of vinyl arenes
  • Wittig olefination of aldehydes for preparation of conjugated dienes
  • Tandem Michael addition / ylide olefination reactions for the synthesis of highly functionalized cyclohexadienes
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable