Principaux documents
346675
Sigma-Aldrich
5-Acetylsalicylamide
98%
Synonyme(s) :
5-Acetyl-2-hydroxybenzamide
About This Item
Formule linéaire :
CH3COC6H3(OH)CONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
98%
Pf
220-222 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1ccc(O)c(c1)C(N)=O
InChI
1S/C9H9NO3/c1-5(11)6-2-3-8(12)7(4-6)9(10)13/h2-4,12H,1H3,(H2,10,13)
Clé InChI
LWAQTCWTCCNHJR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
5-Acetylsalicylamide is formed by lewis acidic ionic liquid catalyzed Friedel-Crafts acylation of salicylamide with acetyl chloride.[1]
Application
5-Acetylsalicylamide can be used in the preparation of 5-acetyl-2(3H)-benzoxazolone, via two-step synthetic route using Hofmann rearrangement.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Acylation of salicylamide to 5-acetylsalicylamide using ionic liquids as dual catalyst and solvent.
Chen W, et al.
Journal of Industrial and Engineering Chemistry (Amsterdam, Netherlands), 16(5), 800-804 (2010)
New heterocyclic chalcones. Part 6. Synthesis and cytotoxic activities of 5-or 6-(3-aryl-2-propenoyl)-2 (3H)-benzoxazolones.
Ivanova YB, et al.
Heterocyclic Communications, 19(1), 23-28 (2013)