Principaux documents
277142
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-methyl-1-propene
98%
Synonyme(s) :
Isocrotyl bromide
10 G
92,20 €
50 G
331,00 €
92,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
92,20 €
50 G
331,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C=CHBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.00
Beilstein:
1733844
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
92,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.462 (lit.)
pb
92 °C (lit.)
Densité
1.318 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
alkyl halide
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C\C(C)=C\Br
InChI
1S/C4H7Br/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Clé InChI
DEFNUDNHTUZJAL-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Bromo-2-methyl-1-propene has been used in:
  • preparation of esters of 2,4-dienoic acids via palladium catalyzed reaction with methyl acrylate in the presence of triethylamine[1]
  • total synthesis of ocular age pigment, A2-E[2]
  • synthesis of 3-nor-geraniol [2H2][3]
Autres remarques
May darken in storage
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
44.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
7 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Palladium-catalyzed conjugated diene synthesis from vinylic halides and olefinic compounds.
Dieck HA and Heck RF.
The Journal of Organic Chemistry, 40(8), 1083-1090 (1975)
Biosynthesis of iridoid monoterpenes in insects: Defensive secretions from larvae of leaf beetles (coleoptera: chrysomelidae).
Veith M, et al.
Tetrahedron, 50(23), 6859-6874 (1994)
Total synthesis of the ocular age pigment A2-E: a convergent pathway.
Ren R X-F, et al.
Journal of the American Chemical Society, 119(15), 3619-3620 (1997)