Documents
773530
Sigma-Aldrich
2-Methylallylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H7BrMg
Poids moléculaire :
159.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solution
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
0.5 M in THF
Densité
0.933 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC(=C)C[Mg]Br
InChI
1S/C4H7.BrH.Mg/c1-4(2)3;;/h1-2H2,3H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
PGVHQMHLQMUDPY-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Grignard reagent used in nucleophilic addition and substitution reactions.
Conditionnement
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Informations légales
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
8.6 °F
Point d'éclair (°C)
-13 °C