Principaux documents
345539
Sigma-Aldrich
Tin(IV) bis(acetylacetonate) dibromide
97%
About This Item
Formule linéaire :
[CH3COCH=C(O-)CH3]2SnBr2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
476.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97%
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
core: tin
Pf
182-184 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)\C=C(\C)O[Sn](Br)(Br)O\C(C)=C\C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.2BrH.Sn/c2*1-4(6)3-5(2)7;;;/h2*3,6H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+4/p-4/b4-3+;4-3-;;;
Clé InChI
KVKLTXKAUBLTRX-UZUXQKAQSA-J
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges