Principaux documents
341983
Sigma-Aldrich
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)aniline
97%
About This Item
Formule linéaire :
F2CHCF2OC6H4NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.464 (lit.)
Point d'ébullition
100 °C/7 mmHg (lit.)
Densité
1.358 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1cccc(OC(F)(F)C(F)F)c1
InChI
1S/C8H7F4NO/c9-7(10)8(11,12)14-6-3-1-2-5(13)4-6/h1-4,7H,13H2
Clé InChI
MWDPEBMCVXNSPL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)aniline is an organic fluorinated building block.
Application
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)aniline may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter