340200
3-Amino-5-methylpyrazole
97%
Synonyme(s) :
5-Methyl-3-pyrazolamine
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
pb
213 °C/14 mmHg (lit.)
Pf
45-47 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cc(N)n[nH]1
InChI
1S/C4H7N3/c1-3-2-4(5)7-6-3/h2H,1H3,(H3,5,6,7)
Clé InChI
FYTLHYRDGXRYEY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup