Documents
541001
Sigma-Aldrich
5-Amino-3-methyl-1-phenylpyrazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H11N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
114-117 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(N)n(n1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H11N3/c1-8-7-10(11)13(12-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,11H2,1H3
Clé InChI
FMKMKBLHMONXJM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
5-Amino-3-methyl-1-phenylpyrazole is an aminopyrazole derivative. It reacts with 6-methyl-4-oxo-4H-[1]-benzopyran-3-carboxaldehyde to yield 5-(2-hydroxy-5-methylbenzoyl)-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine and 2-methoxy-6-methyl-3-(3-methyl-1-phenylpyrazol-5-ylaminomethylene)chroman-4-one.
Application
5-Amino-3-methyl-1-phenylpyrazole may be used to synthesize:
  • substituted pyrazoles
  • pyrazolopyridine derivatives
  • pyrazolo[3,4,-b]pyridines
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
An unexpected chemical behavior of 5-N-(benzotriazol-1-ylmethyl) amino-3-tert-butyl-1-phenylpyrazole.
Abonia R, et al.
Tetrahedron Letters, 43(22), 5617-5620 (2002)
Synthesis of Newly Substituted Pyrazoles and Substituted Pyrazolo [3, 4-b] Pyridines Based on 5-Amino-3-Methyl-1-Phenylpyrazole.
El-Emary TI.
J. Chin. Chem. Soc., 54(2), 507-518 (2007)
The synthesis of fused and pendant pyrazole heterocyclic compounds from 5-amino-3-methyl-1-phenylpyrazole and their evaluation as fluorescent brightening agents.
Tagdiwala PV and Rangnekar DW.
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 38(2), 77-84 (1987)
Transformation of 4-oxo-4H-[1]-benzopyran-3-carboxaldehydes into pyrazolo [3, 4-B] pyridines.
Stankovicova H, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 43(4), 843-848 (2006)