Principaux documents
336858
Sigma-Aldrich
Dichloroethylphosphine
95%
Synonyme(s) :
Ethyldichlorophosphine, Ethylphosphorous dichloride
About This Item
Formule linéaire :
C2H5PCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.94
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
95%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Indice de réfraction
n20/D 1.495 (lit.)
pb
112 °C (lit.)
Densité
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
CCP(Cl)Cl
InChI
1S/C2H5Cl2P/c1-2-5(3)4/h2H2,1H3
Clé InChI
JHNJGLVSPIMBLD-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst in palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
91.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
33 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter