Principaux documents
336688
Sigma-Aldrich
Potassium hexafluorozirconate
Synonyme(s) :
Dipotassium hexafluorozirconate, Dipotassium zirconium hexafluoride, Potassium fluorozirconate, Potassium fluorozirconate (K2 ZrF6 ), Potassium hexafluorozirconate (K2 ZrF6 ), Potassium hexafluorozirconate(IV), Potassium zirconium fluoride (K2 ZrF6 ), Potassium zirconium hexafluoride, Zirconium potassium fluoride
About This Item
Formule linéaire :
K2ZrF6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.41
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].F[Zr--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.2K.Zr/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
Clé InChI
BJZIJOLEWHWTJO-UHFFFAOYSA-H
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1