Principaux documents
481777
Sigma-Aldrich
Hexafluorotitanic acid solution
60 wt. % in H2O, 99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Dihydrogen hexafluorotitanate(2−) , Fluorotitanic acid, Hexafluorotitanic acid, Hexafluorotitanic acid (H2 TiF6 )
500 G
49,30 €
49,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
49,30 €
About This Item
Formule linéaire :
H2TiF6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
49,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99.9% trace metals basis
Concentration
60 wt. % in H2O
Densité
1.675 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
F.F.F[Ti](F)(F)F
InChI
1S/6FH.Ti/h6*1H;/q;;;;;;+4/p-4
Clé InChI
PFSXARRIPPWGNC-UHFFFAOYSA-J
Catégories apparentées
Conditionnement
Packaged in poly bottles
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
"Deposition of high dielectric barium-doped titanium silicon oxide films on silicon using hexafluorotitanic acid and barium nitrate.
Lee MK, et al.
Electrochemical and Solid-State Letters, 7(11), B42-B44 (2004)
Characterization of Titanium Oxide Films Prepared by Liquid Phase Deposition Using Hexafluorotitanic Acid
Lee MK and Lei BH
Jpn J. App. Phys., Part I, 39(2), 103-103 null