Principaux documents
455903
Sigma-Aldrich
Potassium tetrafluoroborate
≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Potassium borofluoride
25 G
141,00 €
141,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
141,00 €
About This Item
Formule linéaire :
KBF4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.90
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
141,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Essai
≥99.99% trace metals basis
Forme
solid
Impuretés
<100.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
530 °C (lit.)
Densité
2.505 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[K+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.K/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
Clé InChI
AKEBROIVCDHVSD-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Yulia Kaluzhny et al.
Alternatives to laboratory animals : ATLA, 43(2), 101-127 (2015-05-23)
The 7th Amendment to the EU Cosmetics Directive and the EU REACH Regulation have reinforced the need for in vitro ocular test methods. Validated in vitro ocular toxicity tests that can predict the human response to chemicals, cosmetics and other