Principaux documents
335584
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
98%
Synonyme(s) :
α,α,α,2-Tetrafluoro-m-tolunitrile
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H3(F)CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.4495 (lit.)
Densité
1.323 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
nitrile
Chaîne SMILES 
Fc1c(cccc1C(F)(F)F)C#N
InChI
1S/C8H3F4N/c9-7-5(4-13)2-1-3-6(7)8(10,11)12/h1-3H
Clé InChI
NMWOWGXPPBIZNH-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup