Principaux documents
759384
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2′-fluoroacetophenone
97%
Synonyme(s) :
α-Bromo-2-fluoroacetophenone, ω-Bromo-2-fluoroacetophenone, 1-Bromo-2′;-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(2-fluorophenyl)ethanone, 2-Fluorophenacyl bromide, o-Fluorophenacyl bromide
5 G
49,80 €
25 G
163,00 €
49,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
49,80 €
25 G
163,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6BrFO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
49,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.563
Pf
25-30 °C
Densité
1.574 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
ketone
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1ccccc1C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrFO/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4H,5H2
Clé InChI
QDNWNJSLWKHNTM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable