335274
2,2-Dimethyl-3(2H)-furanone
96%
About This Item
Produits recommandés
Essai
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.455 (lit.)
pb
46-47 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1(C)OC=CC1=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-6(2)5(7)3-4-8-6/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
HVNICCSXGONRCB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
125.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
52 °C - closed cup