283754
2(5H)-Furanone
98%
Synonyme(s) :
γ-Crotonolactone, 2-Buten-1,4-olide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.469 (lit.)
Point d'ébullition
86-87 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
4-5 °C (lit.)
Densité
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1OCC=C1
InChI
1S/C4H4O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-2H,3H2
Clé InChI
VIHAEDVKXSOUAT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- synthesis of (+)-L-733,060, (+)-CP-99,994 and (2S,3R)-3-hydroxypipecolic acid
- synthesis of 5-substituted 2(5H) furanones (γ-butenolides) via direct aldol reaction with aromatic aldehydes catalyzed by bifunctional aminothiourea and aminosquaramide organocatalysts
- Michael addition reactions for synthesis of lignans
- three-component Michael-Aldol reactions with an aldehyde anda thiolate or carbanion
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
101 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter