Principaux documents
331899
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-(−)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
99%
1 G
38,00 €
5 G
173,00 €
38,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
38,00 €
5 G
173,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(NH2)CH(C6H5)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.28
Beilstein:
2806218
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
38,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D −7.0°, c = 0.6 in ethanol
Pf
142-144 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES 
N[C@H]([C@H](O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15NO/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14,16H,15H2/t13-,14+/m0/s1
Clé InChI
GEJJWYZZKKKSEV-UONOGXRCSA-N
Catégories apparentées
Application
Chiral auxiliary used for Pd(II)-assisted chiral tandem alkylation and carbonylative coupling reactions.[1][2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
J.J. Masters et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 5666-5666 (1991)
J.J. Masters et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 4547-4547 (1993)
Michael L Berger et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(9), 3456-3462 (2009-04-07)
We resolved 1,2-diphenylethylamine (DPEA) into its (S)- and (R)-enantiomer and used them as precursors for synthesis of (S)- and (R)-1-(1,2-diphenylethyl)piperidine, flexible homeomorphs of the NMDA channel blocker MK-801. We also describe the synthesis of the dicyclohexyl analogues of DPEA. These