Principaux documents
671223
Sigma-Aldrich
(S,S)-(−)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
≥99.5% (HPLC)
500 MG
124,00 €
124,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
124,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(NH2)CH(C6H5)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.28
Beilstein:
2806217
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
124,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99.5% (HPLC)
Activité optique
[α]/D -124±3°, c = 0.87 in ethanol
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥99.0% (HPLC)
Pf
116-119 °C
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N[C@H]([C@@H](O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15NO/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14,16H,15H2/t13-,14-/m0/s1
Clé InChI
GEJJWYZZKKKSEV-KBPBESRZSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable