Principaux documents
247502
Sigma-Aldrich
Cumene hydroperoxide
technical grade, 80%
Synonyme(s) :
α,α-Dimethylbenzyl hydroperoxide
5 G
19,00 €
100 G
37,70 €
500 G
87,10 €
1 KG
102,00 €
19,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
19,00 €
100 G
37,70 €
500 G
87,10 €
1 KG
102,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C(CH3)2OOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.19
Beilstein:
1908117
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
19,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
5.4 (vs air)
Pression de vapeur
<0.03 mmHg ( 20 °C)
Essai
80%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Indice de réfraction
n20/D 1.5210
pb
100-101 °C/8 mmHg (lit.)
Solubilité
ethanol: 1 mL/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Densité
1.03 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
hydroperoxide
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(OO)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-9(2,11-10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,10H,1-2H3
Clé InChI
YQHLDYVWEZKEOX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Epoxidation reagent for allylic alcohols[1] and fatty acid esters,[2] as an initiator for radical polymerization.[3]
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Org. Perox. F - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Lungs, Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.2 °F
Point d'éclair (°C)
79 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Chao Wang et al.
Molecular nutrition & food research, 62(18), e1700840-e1700840 (2018-02-01)
This study aims to investigate the role of the epigenetic regulator SET domain-containing lysine methyltransferase 7 (Setd7) in regulating the antioxidant Nrf2 pathway in prostate cancer (PCa) cells and examines the effects of two phytochemicals, phenethyl isothiocyanate (PEITC) and ursolic
Takaya Nakazawa et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 169, 69-76 (2016-03-10)
24(S)-Hydroxycholesterol (24S-OHC) has diverse physiological and pathological functions. In particular, cytotoxic effects of 24S-OHC in neuronal cells are important in development of neurodegenerative diseases. 24S-OHC induces necroptosis-like cell death in SH-SY5Y cells expressing little caspase-8. In the present study, 24S-OHC
D Xia et al.
Cell motility and the cytoskeleton, 26(2), 115-124 (1993-01-01)
We used a cell free system Bouché et al.: J. Cell Biol. 107:587-596, 1988] to study the incorporation of actin into myofibrils. We used alpha-skeletal muscle actin and actins with substitutions of either His73 [Solomon and Rubenstein: J. Biol.Chem. 262:11382
Gulfam Ahmad et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 8(9) (2019-09-22)
Activated neutrophils release myeloperoxidase that produces the potent oxidant hypochlorous acid (HOCl). Exposure of the oxygen transport protein horse heart myoglobin (hhMb) to HOCl inhibits Iron III (Fe(III))-heme reduction by cytochrome b5 to oxygen-binding Iron II (Fe(II))Mb. Pathological concentrations of
Irene Martínez de Toda et al.
The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, 75(4), 613-620 (2019-02-13)
Oxidative stress has been reported to increase with aging, and although several age-related changes in redox parameters have been described, none of them have been verified as markers of the rate of aging and life span. Therefore, antioxidant (catalase, glutathione
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf