328014
3-Methylhippuric acid
98%
Synonyme(s) :
N-(3-Methylbenzoyl)glycine, m-Toluric acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
138-140 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cccc(c1)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C10H11NO3/c1-7-3-2-4-8(5-7)10(14)11-6-9(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,14)(H,12,13)
Clé InChI
YKAKNMHEIJUKEX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable