67253
Formate de sodium
analytical standard
Synonyme(s) :
Acide formique sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
99.0-101.0% (wt., NT)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pH
7.0-8.5
Pf
259-262 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 10%, clear, colorless
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 270 nm Amax: ≤0.04
λ: 300 nm Amax: ≤0.03
λ: 330 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
[Na+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
Clé InChI
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?