Principaux documents
327247
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
98%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4CH(CH3)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]30/D −54°, c = 1 in chloroform
pb
128 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
56-58 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
hydroxyl
Chaîne SMILES 
C[C@H](O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-6,10H,1H3/t6-/m0/s1
Clé InChI
DZLZSFZSPIUINR-LURJTMIESA-N
Application
Used in the synthesis of chiral boronic acids, which serve as reagents for enantiomeric purity determination of diols by H-NMR.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Burgess, K. et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 33, 1182-1182 (1994)