166391
1-Formylpyrrolidine
97%
Synonyme(s) :
Pyrrolidine-1-carboxaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.479 (lit.)
Point d'ébullition
92-94 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)N1CCCC1
InChI
1S/C5H9NO/c7-5-6-3-1-2-4-6/h5H,1-4H2
Clé InChI
AGRIQBHIKABLPJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
203.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
95 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves