324906
4,5,6,7-Tetrahydroindole
98%
Synonyme(s) :
2,3-Tetramethylenepyrrole, Cyclohex[b]pyrrole, NSC 122455
322,00 €
About This Item
322,00 €
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
Pf
53-57 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C1CCc2[nH]ccc2C1
InChI
1S/C8H11N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h5-6,9H,1-4H2
Clé InChI
KQBVVLOYXDVATK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- synthesis of ethyl 3-(4,5,6,7-tetrahydroindol-2-yl)-2-propynoate[1]
- preparation of BODIPY dyes[3]
- N-alkylation with chloromethyloxirane[4]
- preparation of hydroindolepropynoate by chemo- and regioselective solvent-free ethynylation[1]
- palladium- and copper-free cross-coupling of halopropynoates[5]
- preparation of carbonylalkenyl indoles via coupling with dicarbonyl compounds[6]
- 1:2 annelation of 4,5,6,7-tetrahydroindole with 1-benzoyl-2-phenylacetylene[7]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable