Principaux documents
324469
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-hydroxybenzimidate hydrochloride
96%
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H4C(=NH)OC2H5·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Pf
173 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.CCOC(=N)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H11NO2.ClH/c1-2-12-9(10)7-3-5-8(11)6-4-7;/h3-6,10-11H,2H2,1H3;1H
Clé InChI
VKQSYNIFQPFOQX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable