233625
2-Thiocytosine
97%
Synonyme(s) :
4-Amino-2-mercaptopyrimidine, 4-Amino-2-thiopyrimidine
58,50 €
About This Item
58,50 €
Produits recommandés
Essai
97%
Pf
285-290 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
NC1=NC(=S)NC=C1
InChI
1S/C4H5N3S/c5-3-1-2-6-4(8)7-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8)
Clé InChI
DCPSTSVLRXOYGS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable