324450
(S)-(+)-1-(2-Pyrrolidinylmethyl)pyrrolidine
96%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Activité optique
[α]19/D +7.0°, c = 2.4 in ethanol
Indice de réfraction
n20/D 1.4871 (lit.)
Point d'ébullition
99-101 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1CCN(C1)C[C@@H]2CCCN2
InChI
1S/C9H18N2/c1-2-7-11(6-1)8-9-4-3-5-10-9/h9-10H,1-8H2/t9-/m0/s1
Clé InChI
YLBWRMSQRFEIEB-VIFPVBQESA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
Chiral vicinal diamines are of tremendous interest to the synthetic chemist as they are found in many chiral catalysts and pharmaceuticals.