Principaux documents
322369
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-methyl-4-pentenoate
98%
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHCH2CH(CH3)CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.417 (lit.)
pb
153-155 °C (lit.)
Densité
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
allyl
ester
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(C)CC=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-6-7(3)8(9)10-5-2/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
Clé InChI
BDBGKYIBDXAVMX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
105.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
41 °C - closed cup