Principaux documents
W348902
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-methyl-4-pentenoate
≥98%, stabilized, FG
Synonyme(s) :
pineapple pentenoate
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHCH2CH(CH3)CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.20
Numéro FEMA:
3489
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
10613
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.527
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
green; tropical; fruity; cooling; pineapple
Qualité:
FG
Halal
Kosher
Source biologique:
synthetic
Agence:
meets purity specifications of JECFA
Allergène alimentaire:
no known allergens
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Essai
≥98%
Contient
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.417 (lit.)
pb
153-155 °C (lit.)
Densité
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; tropical; fruity; cooling; pineapple
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(C)CC=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-6-7(3)8(9)10-5-2/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
Clé InChI
BDBGKYIBDXAVMX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
105.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
41 °C - closed cup