320188
Boron trifluoride diethyl etherate
≥46% BF3 basis
Synonyme(s) :
Boron trifluoride ethyl etherate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for synthesis
Densité de vapeur
4.9 (vs air)
Pression de vapeur
4.2 mmHg ( 20 °C)
Limite d'explosivité
36 %
Pertinence de la réaction
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
Concentration
≥46% boron trifluoride
Indice de réfraction
n20/D 1.344 (lit.)
Point d'ébullition
126-129 °C (lit.)
Pf
−58 °C (lit.)
Densité
1.15 g/mL (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC[O+](CC)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C4H10BF3O/c1-3-9(4-2)5(6,7)8/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
MZTVMRUDEFSYGQ-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
137.3 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58.5 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter