Principaux documents
320161
Sigma-Aldrich
Benzyl chloride
reagent grade, 97%
Synonyme(s) :
α-Chlorotoluene
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.58
Beilstein:
471308
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
Qualité
reagent grade
Densité de vapeur
4.36 (vs air)
Pression de vapeur
10.3 mmHg ( 60 °C)
7 mmHg ( 55 °C)
Essai
97%
Température d'inflammation spontanée
1085 °F
Contient
0.25% propylene oxide as inhibitor
Limite d'explosivité
14 %
Indice de réfraction
n20/D 1.538 (lit.)
pb
177-181 °C (lit.)
Pf
−43 °C (lit.)
Densité
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCc1ccccc1
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Clé InChI
KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Les clients ont également consulté
Sylvie Mavel et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(4), 1388-1395 (2012-02-04)
The dopamine transporter (DAT) plays a pivotal role in the regulation of dopamine neurotransmission, and is involved in a number of physiological functions and brain disorders. Furthermore the DAT analysis by molecular imaging techniques is a useful tool for the
Alfonso Pérez-Garrido et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(2), 896-904 (2008-12-06)
This paper reports a QSAR study for predicting the complexation of a large and heterogeneous variety of substances (233 organic compounds) with beta-cyclodextrins (beta-CDs). Several different theoretical molecular descriptors, calculated solely from the molecular structure of the compounds under investigation