8.01809
Benzyl chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Benzyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1.2 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
585 °C
Puissance
440 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.1-14 % (v/v)
Point d'ébullition
179.3 °C/1013 hPa
Pf
-39 °C
Température de transition
flash point 67 °C
Solubilité
460 mg/L
Densité
1.10 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Clé InChI
KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Research on the Oxidative Chlorination of Toluene to Benzyl Chloride by Chloride Ion: This study explores the preparation of benzyl chloride through oxidative chlorination under LED blue light, achieving a 40% yield (Y Bai, X Cheng, A Zheng, H Shen, 2019).
- Tertiary amines nucleophilicity in quaternization reaction with benzyl chloride: Investigates the kinetics of the quaternization reaction of tertiary amines with benzyl chloride, providing insights into reaction mechanisms and conditions (KS Yutilova, SG Bakhtin, OM Shved, et al., 2015).
- Synthesis and inhibition profiles of N-benzyl-and N-allyl aniline derivatives against carbonic anhydrase and acetylcholinesterase–A molecular docking study: Focuses on the synthesis of N-benzyl derivatives and their biological activity, utilizing benzyl chloride as a key intermediate in the synthesis process (I Mahmudov, Y Demir, Y Sert, Y Abdullayev, et al., 2022).
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.099 - 1.100
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
152.6 °F
Point d'éclair (°C)
67 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)