Principaux documents
317004
Sigma-Aldrich
Tantalum(V) fluoride
98%
Synonyme(s) :
Tantalum pentafluoride
10 G
213,00 €
213,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
213,00 €
About This Item
Formule linéaire :
TaF5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.94
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
213,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: tantalum
Densité
4.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
F[Ta](F)(F)(F)F
InChI
1S/5FH.Ta/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
Clé InChI
YRGLXIVYESZPLQ-UHFFFAOYSA-I
Description générale
Tantalum(V) fluoride is a volatile inorganiccompound widely used as a precursor for atomic layer deposition, to producemetal fluoride thin films and as a catalyst in various organic transformations.
Application
Tantalum(V) fluoride can be used:
  • As a precursor for atomic layer deposition of thin films on the cathode materials of Li-ion batteries.[1]
  • As a dopant to enhance the photochemical activity of hematite by improving charge carrier mobility and reducing recombination of photogenerated holes and electrons.[2]
  • To enhance the photocurrent stability and photoluminescence of WO3 films (used as photoelectrode for photolysis of water).[3]
  • As a catalyst for N-alkylation of arylamines with benzylalcohols.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Applications and Advantages of Atomic Layer Deposition for Lithium-Ion Batteries Cathodes
Yury Koshtyal, et al.},
Lithium-Ion Batteries, 8, 184-184 (2022)
Influence of tantalum dopant ions (Ta5+) on the efficiency of the tungsten trioxide photoelectrode
A Enesca, et al.
Physica Status Solidi (A): Applied Research, 205, 2038-2041 (2008)
Improvement of Hematite as Photocatalyst by Doping with Tantalum
Xinsheng Zhang, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 118, 16842-16850 (2014)